missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Cyanomethotrexate Dimethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30362040
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362040 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362040 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9818205MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Cyanomethotrexate Dimethyl Ester
CAS 112163-39-0
Molekylær formel C23 H25 N9 O5
Mængde 5 mg
Synonym L-Glutamic acid, N-[4-[[(2,4-diamino-7-cyano-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-, dimethyl ester (9CI), (S)-Dimethyl 2-(4-(((4-amino-7-cyano-2-imino-2,3-dihydropteridin-6-yl)methyl)(methyl)amino)benzamido)pentanedioate, (2S)-2-[[4-[[(2,4-Diamino-7-cyanopteridin-6-yl)methyl]methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid dimethyl ester, N-[4-[[(2,4-Diamino-7-cyano-7,8-dihydro-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-L-glutamic acid dimethyl ester, 7-Cyanomethotrexate dimethyl ester
InChI formel InChI=1S/C23H25N9O5/c1-32(11-16-15(10-24)28-20-18(27-16)19(25)30-23(26)31-20)13-6-4-12(5-7-13)21(34)29-14(22(35)37-3)8-9-17(33)36-2/h4-7,14H,8-9,11H2,1-3H3,(H,29,34)(H4,25,26,28,30,31)/t14-/m0/s1
SMIL COC(=O)CC[C@H](NC(=O)c1ccc(cc1)N(C)Cc2nc3c(N)nc(N)nc3nc2C#N)C(=O)OC
IUPAC navn dimethyl (2S)-2-[[4-[(2,4-diamino-7-cyanopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]pentanedioate
Molekylvægt (g/mol) 507.5
Formel vægt 507.1979
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.