missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Cyano DAMPA Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30355097
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355097 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30355097 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9630001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Cyano DAMPA Ethyl Ester
CAS 1329835-68-8
Molekylær formel C18 H18 N8 O2
Mængde 1 mg
Synonym 4-Amino-4-deoxy-7-cyano-N10-methylpteroic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C18H18N8O2/c1-3-28-17(27)10-4-6-11(7-5-10)26(2)9-13-12(8-19)23-16-14(22-13)15(20)24-18(21)25-16/h4-7H,3,9H2,1-2H3,(H4,20,21,23,24,25)
SMIL CCOC(=O)c1ccc(cc1)N(C)Cc2nc3c(N)nc(N)nc3nc2C#N
IUPAC navn ethyl 4-[(2,4-diamino-7-cyanopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoate
Molekylvægt (g/mol) 378.388
Formel vægt 378.155
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.