Få mere at vide
7-Coumaryl Triflate, TRC
Artikelnummer. 30362081
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30362081 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30362081 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC756450250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Coumaryl Triflate
CAS 108530-10-5
Molekylær formel C10H5F3O5S
Mængde 250 mg
Synonym 1,1,1-Trifluoro-methanesulfonic Acid 2-Oxo-2H-1-benzopyran-7-yl Ester
InChI formel InChI=1S/C10H5F3O5S/c11-10(12,13)19(15,16)18-7-3-1-6-2-4-9(14)17-8(6)5-7/h1-5H
SMIL FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
IUPAC navn (2-oxochromen-7-yl) trifluoromethanesulfonat
Molekylvægt (g/mol) 294.2
Formel vægt 293.981