Få mere at vide
7-Coumaryl Triflate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Coumaryl Triflate |
| CAS | 108530-10-5 |
| Molekylær formel | C10H5F3O5S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1,1,1-Trifluoro-methanesulfonic Acid 2-Oxo-2H-1-benzopyran-7-yl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H5F3O5S/c11-10(12,13)19(15,16)18-7-3-1-6-2-4-9(14)17-8(6)5-7/h1-5H |
| SMIL | FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1 |
| IUPAC navn | (2-oxochromen-7-yl) trifluoromethanesulfonat |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.2 |
| Formel vægt | 293.981 |