Få mere at vide
7-Chloroquinoline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15545916 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15545916 1 g 1g
15555916 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15545916 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456010010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 612-61-3
Molekylær formel C9H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 163.61
InChI nøgle QNGUPQRODVPRDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 7-chloro, 7-chloro-quinoline, pubchem19899
PubChem CID 521963
IUPAC navn 7-chloroquinoline
SMIL C1=CC2=C(C=C(C=C2)Cl)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Chloroquinoline
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 163.61
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Chloroquinoline, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.