missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Chloromethyloxy-carbonyloxy-6-(5-chloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one, TRC

Artikelnummer. 30363404
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363404 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363404 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36926850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Chloromethyloxy-carbonyloxy-6-(5-chloropyridin-2-yl)-6,7-d
CAS 508169-18-4
Molekylær formel C13 H8 Cl2 N4 O4
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H8Cl2N4O4/c14-6-22-13(21)23-12-10-9(16-3-4-17-10)11(20)19(12)8-2-1-7(15)5-18-8/h1-5,12H,6H2
SMIL ClCOC(=O)OC1N(C(=O)c2nccnc12)c3ccc(Cl)cn3
IUPAC navn chloromethyl [6-(5-chloropyridin-2-yl)-5-oxo-7H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-7-yl] carbonate
Molekylvægt (g/mol) 355.13
Formel vægt 353.9923
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.