Få mere at vide
7-Chloromethyl Drospirenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Chloromethyl Drospirenone |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31ClO3/c1-22-6-3-15(26)10-14(22)9-13(12-25)20-17(22)4-7-23(2)21(20)16-11-18(16)24(23)8-5-19(27)28-24/h10,13,16-18,20-21H,3-9,11-12H2,1-2H3/t13-,16-,17+,18+,20-,21+,22+,23+,24+/m1/s1 |
| Formel vægt | 402.1962 |