missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Chloromethyl 17R-Drospirenone, TRC

Artikelnummer. 17927154
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17927154 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17927154 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36698510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 932388-89-1
Molekylær formel C24 H31 Cl O3
Molekylvægt (g/mol) 402.95
Synonym (7β,15α,16α)-7-(chloromethyl)-15,16-dihydro-17-hydroxy-3-oxo-3'H-Cyclopropa[15,16]pregna-4,15-diene-21-carboxylic acid γ-lactone, 3'-Chloro-3',6-seco-17-epidrospirenone, Drospirenone Imp. H (EP), 3'H-Cyclopropa[15,16]pregna-4,15-diene-21-carboxylic acid, 7-(chloromethyl)-15,16-dihydro-17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone, (7β,15α,16α)-
IUPAC navn (1'R,2'S,3'S,5R,5'S,7'S,10'S,11'R,18'S)-18'-(chloromethyl)-7',11'-dimethylspiro[oxolane-5,6'-pentacyclo[8.8.0.02,7.03,5.011,16]octadec-15-ene]-2,14'-dione
SMIL C[C@]12CCC(=O)C=C1C[C@H](CCl)[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3[C@@H]5C[C@@H]5[C@]46CCC(=O)O6

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Chloromethyl 17R-Drospirenone
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C24H31ClO3/c1-22-6-3-15(26)10-14(22)9-13(12-25)20-17(22)4-7-23(2)21(20)16-11-18(16)24(23)8-5-19(27)28-24/h10,13,16-18,20-21H,3-9,11-12H2,1-2H3/t13-,16-,17+,18+,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1
Formel vægt 402.1962
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.