Få mere at vide
7-Klorkynurensyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Chlorokynurenic acid |
| CAS | 18000-24-3 |
| Molekylær formel | C10H6ClNO3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6ClNO3/c11-5-1-2-6-7(3-5)12-8(10(14)15)4-9(6)13/h1-4H,(H,12,13)(H,14,15) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(O)c2ccc(Cl)cc2n1 |
| IUPAC navn | 7-chlor-4-hydroxyquinolin-2-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.61 |
| Formel vægt | 223.0036 |