Få mere at vide
7-Klorkynurensyre, TRC
Artikelnummer. 30350347
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30350347 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30350347 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36695825MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Chlorokynurenic acid
CAS 18000-24-3
Molekylær formel C10H6ClNO3
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H6ClNO3/c11-5-1-2-6-7(3-5)12-8(10(14)15)4-9(6)13/h1-4H,(H,12,13)(H,14,15)
SMIL OC(=O)c1cc(O)c2ccc(Cl)cc2n1
IUPAC navn 7-chlor-4-hydroxyquinolin-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 223.61
Formel vægt 223.0036