Få mere at vide
7-klorindol, 98%
Artikelnummer. 11318586
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318586 250 mg 250mg
11308586 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318586 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17637.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
CAS: 53924-05-3 | C8H6ClN | 151,593 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53924-05-3
Molekylær formel C8H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 151.593
MDL nummer MFCD01321301
InChI nøgle WMYQAKANKREQLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-chloroindole, 1h-indole, 7-chloro, 7-chloro indole, indole-7-chloro, 7-chlor-1h-indol, 7-chloro-indole, indole, 7-chloro, pubchem3195, acmc-1b1fq
PubChem CID 104644
IUPAC navn 7-chlor-lH-indol
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)Cl)NC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Chloroindole
Smeltepunkt 57 °C til 58 °C
Mængde 250 mg
Beilstein 114743
Formel vægt 151.6
Procent renhed 98%