Få mere at vide
7-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate, 95%
Artikelnummer. 15468995
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15468995 250 mg 250mg
15458995 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468995 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35256.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 1020038-42-9 | C8H5ClN2O2 | 196.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1020038-42-9
Molekylær formel C8H5ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 196.59
MDL nummer MFCD09991784
InChI nøgle BEFUOITXMHRTRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-chloroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 7-chloro-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 7-chloro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 28875810
IUPAC navn 7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
SMIL OC(=O)C1=CN2C=CC(Cl)=CC2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Smeltepunkt ∼231°C (decomposition)
Mængde 250 mg
Formel vægt 196.59 (Anhydrous)
Procent renhed 95%