Få mere at vide
7-Klorobenzo[b]thiophen-3-methanol, TRC
Artikelnummer. 30132885
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132885 100 mg
30135203 250 mg
30003949 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132885 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC292850100MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142181-53-1
Molekylær formel C9 H7 Cl O S
Molekylvægt (g/mol) 198.6693
Synonym Benzo[b]thiophene-3-methanol, 7-chloro-, FI 7011, (7-chloro-1-benzothiophen-3-yl)methanol, Sertaconazole Imp. C, (7-Chloro-1-benzothiophen-3-yl)methanol
IUPAC navn (7-klor-1-benzothiophen-3-yl)methanol
SMIL OCc1csc2c(Cl)cccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (7-Chloro-1-benzothiophen-3-yl)methanol
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H7ClOS/c10-8-3-1-2-7-6(4-11)5-12-9(7)8/h1-3,5,11H,4H2
Formel vægt 197.9906