Få mere at vide
7-Chloro-L-Tryptophan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Chloro-L-Tryptophan |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11ClN2O2/c12-8-3-1-2-7-6(5-14-10(7)8)4-9(13)11(15)16/h1-3,5,9,14H,4,13H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1 |
| Formel vægt | 238.0509 |