Få mere at vide
7-Chloro-imidazo[1,2-C]pyrimidin-5-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Chloro-imidazo[1,2-C]pyrimidin-5-ol |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClN3O/c7-4-3-5-8-1-2-10(5)6(11)9-4/h1-3H,(H,9,11) |
| Formel vægt | 169.0043 |