Få mere at vide
7-Chloro-8-quinolinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Chloro-8-quinolinol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6ClNO/c10-7-4-3-6-2-1-5-11-8(6)9(7)12/h1-5,12H |
| Formel vægt | 179.0138 |
| Procent renhed | >95% |