Få mere at vide
7-Chloro-8-methylquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Chloro-8-methylquinoline |
| CAS | 78941-93-2 |
| Molekylær formel | C10H8ClN |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 7-Chloro-8-methyl-quinoline |
| SMIL | Cc1c(Cl)ccc2cccnc12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.63 |
| Formel vægt | 177.0345 |