Få mere at vide
7-chlor-6-nitro-4(3H)-quinazolinon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15254854 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15254854 5 g Glasflaske 5g
15264854 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15254854 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450790050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 53449-14-2
Molekylær formel C8H4ClN3O3
Molekylvægt (g/mol) 225.59
InChI nøgle URDYTQYZXZKBQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-chloro-6-nitroquinazolin-4 3h-one, 7-chloro-4-hydroxy-6-nitroquinazoline, 7-chloro-6-nitro-4-hydroxyquinazoline, 6-nitro-7-chloro-4-hydroxyquinazoline, 7-chloro-6-nitroquinazolin-4-ol, 7-chloro-6-nitroquinazolin-4-one, 7-chloro-6-nitro-quinazolin-4-one, 7-chloro-6-nitro-3h-quinazolin-4-one, 4 1h-quinazolinone, 7-chloro-6-nitro, 7-chloro-6-nitro-3,4-dihydroquinazolin-4-one
PubChem CID 12441237
IUPAC navn 7-chlor-6-nitro-lH-quinazolin-4-on
SMIL C1=C2C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)NC=NC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Chloro-6-nitro-4(3H)-quinazolinone
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: slightly soluble in dmf
Formel vægt 225.59
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Chloro-6-nitroquinazolin-4-ol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.