Få mere at vide
7-Chloro-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester Potassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Chloro-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester Potassium Salt |
| CAS | 126357-59-3 |
| Molekylær formel | C12H8ClFKNO3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 7-Chloro-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester Potassium Salt (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9ClFNO3.K/c1-2-18-12(17)7-5-15-10-4-8(13)9(14)3-6(10)11(7)16;/h3-5H,2H2,1H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1 |
| SMIL | CCOC(=O)C1=CN([K])c2cc(Cl)c(F)cc2C1=O |
| IUPAC navn | (7-chloro-3-ethoxycarbonyl-6-fluoro-4-oxoquinolin-1-yl)potassium |
| Molekylvægt (g/mol) | 307.75 |
| Formel vægt | 306.9814 |