Få mere at vide
7-Klor-6-fluor-1-(2,4-difluorfenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naftyridin-3-carboxylsyre Ethylester, TRC
Artikelnummer. 30360580
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360580 1 g
30355009 10 g
30352728 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30360580 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3663501G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100491-29-0
Molekylær formel C17H10ClF3N2O3
Molekylvægt (g/mol) 382.72
Synonym 7-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1-(2,4-Difluorophenyl)-7-chloro-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
IUPAC navn ethyl 7-chlor-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-4-oxo-1,8-nafthyridin-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CN(c2ccc(F)cc2F)c3nc(Cl)c(F)cc3C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Chloro-6-fluoro-1-(2,4-difluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C17H10ClF3N2O3/c1-2-26-17(25)10-7-23(13-4-3-8(19)5-11(13)20)16-9(14(10)24)6-12(21)15(18)22-16/h3-7H,2H2,1H3
Formel vægt 382.0332