Få mere at vide
7-Chloro-5-cyclohexyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Mikromol™
Beskrivelse
7-Chloro-5-cyclohexyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Chloro-5-cyclohexyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
| CAS | 1789-33-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 7-Chloro-5-cyclohexyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H17 Cl N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 7-Chloro-5-cyclohexyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Tetrazepam Imp. B (EP), Tetrazepam Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17ClN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h6-8,10H,1-5,9H2,(H,18,19) |
| SMIL | Clc1ccc2NC(=O)CN=C(C3CCCCC3)c2c1 |
| IUPAC navn | 7-chloro-5-cyclohexyl-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one |
| Vis mere |