Få mere at vide
7-Chloro-5-cyclohexyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30049480
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049480 100 mg
30049238 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049480 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0091.06
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7-Chloro-5-cyclohexyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Chloro-5-cyclohexyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
CAS 1789-33-9
Analyt- eller komponentnavne 7-Chloro-5-cyclohexyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H17 Cl N2 O
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 7-Chloro-5-cyclohexyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Tetrazepam Imp. B (EP), Tetrazepam Impurity B
InChI formel InChI=1S/C15H17ClN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h6-8,10H,1-5,9H2,(H,18,19)
SMIL Clc1ccc2NC(=O)CN=C(C3CCCCC3)c2c1
IUPAC navn 7-chloro-5-cyclohexyl-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 276.76
Mængde 100 mg
Formel vægt 276.1029 g/mol