missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-2-methylamino-3H-1,4-benzodiazepine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-2-methylamino-3H-1,4-benzodiazepine |
| CAS | 59467-61-7 |
| Molekylær formel | C16 H13 Cl F N3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13ClFN3/c1-19-15-9-20-16(11-4-2-3-5-13(11)18)12-8-10(17)6-7-14(12)21-15/h2-8H,9H2,1H3,(H,19,21) |
| SMIL | CNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=NC1)c3ccccc3F |
| IUPAC navn | 7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-N-methyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 301.75 |
| Formel vægt | 301.0782 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?