Få mere at vide
7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 4-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 17933596
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17933596 100 mg
17901046 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17933596 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0071.06
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 4-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 4-Oxide
CAS 2955-37-5
Analyt- eller komponentnavne 7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 4-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H10 Cl2 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 4-Oxide, Lorazepam Imp. C (EP), Lorazepam Impurity C
InChI formel InChI=1S/C15H10Cl2N2O2/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(19(21)8-14(20)18-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7H,8H2,(H,18,20)
SMIL [O-][N+]1=C(c2ccccc2Cl)c3cc(Cl)ccc3NC(=O)C1
IUPAC navn 7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-4-oxido-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-4-ium-2-one
Molekylvægt (g/mol) 321.16
Mængde 100 mg
Formel vægt 320.0119 g/mol