Få mere at vide
7-klor-4-oxo-4H-kromen-2-karboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30367499
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367499 50 mg
30349736 10 mg
30366370 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30367499 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37562050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114741-22-9
Molekylær formel C10H5ClO4
Molekylvægt (g/mol) 224.6
IUPAC navn 7-chlor-4-oxochromen-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC(=O)c2ccc(Cl)cc2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Chloro-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylic Acid
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H5ClO4/c11-5-1-2-6-7(12)4-9(10(13)14)15-8(6)3-5/h1-4H,(H,13,14)
Formel vægt 223.9876