Få mere at vide
7-Chloro-4-nitroquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Chloro-4-nitroquinoline |
| CAS | 1076199-85-3 |
| Molekylær formel | C9 H5 Cl N2 O2 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5ClN2O2/c10-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-9(7)12(13)14/h1-5H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccnc2cc(Cl)ccc12 |
| IUPAC navn | 7-chloro-4-nitroquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.6 |
| Formel vægt | 208.004 |