Learn More
7-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 7-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic Acid |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6ClNO3/c11-5-1-2-6-8(3-5)12-4-7(9(6)13)10(14)15/h1-4H,(H,12,13)(H,14,15) |
| Formel vægt | 223.0036 |