Få mere at vide
7-Chloro-4-(4-hydroxyphenylamino)quinoline, Mikromol™
Beskrivelse
7-Chloro-4-(4-hydroxyphenylamino)quinoline
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Chloro-4-(4-hydroxyphenylamino)quinoline |
| CAS | 81099-86-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 7-Chloro-4-(4-hydroxyphenylamino)quinoline |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H11 Cl N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 7-Chloro-4-(4-hydroxyphenylamino)quinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11ClN2O/c16-10-1-6-13-14(7-8-17-15(13)9-10)18-11-2-4-12(19)5-3-11/h1-9,19H,(H,17,18) |
| SMIL | Oc1ccc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)cc1 |
| IUPAC navn | 4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]phenol |
| Vis mere |