Få mere at vide
7-Chloro-3H-imidazo[4,5-b]pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Chloro-3H-imidazo[4,5-b]pyridine |
| CAS | 6980-11-6 |
| Molekylær formel | C6H4ClN3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 7-Chloro-1H-imidazo[4,5-b]pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClN3/c7-4-1-2-8-6-5(4)9-3-10-6/h1-3H,(H,8,9,10) |
| SMIL | ClC1=C(NC=N2)C2=NC=C1 |
| IUPAC navn | 7-chloro-1H-imidazo[4,5-b]pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.57 |
| Formel vægt | 153.01 |