missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Chloro-3-methyl-4H-1,2,4-benzothiadiazine 1-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Chloro-3-methyl-4H-1,2,4-benzothiadiazine 1-Oxide |
| CAS | 31365-76-1 |
| Molekylær formel | C8H7ClN2OS |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4H-1,2,4-Benzothiadiazine, 7-chloro-3-methyl-, 1-oxide (8CI, ACI), 7-Chloro-3-methyl-4H-1,2,4-benzothiadiazine 1-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClN2OS/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)13(12)11-5/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | CC1=Nc2ccc(Cl)cc2S(=O)N1 |
| IUPAC navn | 7-chloro-3-methyl-2H-1λ^{4},2,4-benzothiadiazine 1-oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.67 |
| Formel vægt | 213.9968 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?