Få mere at vide
7-Chloro-3-methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[e][1,2,4]thiadiazine 1,1-dioxide, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31072258
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31072258 250 mg
31061709 5 g
31062261 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31072258 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD134315250mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Chloro-3-methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[e][1,2,4]thiadiazine 1,1-dioxide
CAS 22503-72-6
Molekylær formel C8H9ClN2O2S
MDL nummer MFCD00270874
Mængde 250 mg
SMIL O=S(C1=C(NC2C)C=CC(Cl)=C1)(N2)=O
Molekylvægt (g/mol) 232.69
Procent renhed 97%