Få mere at vide
7-Chloro-3-iodo Hydroxychloroquine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Chloro-3-iodo Hydroxychloroquine |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25ClIN3O/c1-3-23(9-10-24)8-4-5-13(2)22-18-15-7-6-14(19)11-17(15)21-12-16(18)20/h6-7,11-13,24H,3-5,8-10H2,1-2H3,(H,21,22) |