Få mere at vide
7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amine, Mikromol™
Artikelnummer. 17991796
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17991796 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17991796 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0136.06
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amine
CAS 448950-89-8
Analyt- eller komponentnavne 7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H13 Cl N4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Alprazolam Imp. G (EP), 7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amine, Alprazolam Impurity G
InChI formel InChI=1S/C17H13ClN4/c1-10-20-21-17-16(19)15(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(18)7-8-14(13)22(10)17/h2-9H,19H2,1H3
SMIL Cc1nnc2c(N)c(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc4n12
IUPAC navn 7-chloro-1-methyl-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amine
Molekylvægt (g/mol) 308.76
Mængde 50 mg
Formel vægt 308.0829 g/mol