Få mere at vide
7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amine, Mikromol™
Beskrivelse
7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amine |
| CAS | 448950-89-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H13 Cl N4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Alprazolam Imp. G (EP), 7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amine, Alprazolam Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C17H13ClN4/c1-10-20-21-17-16(19)15(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(18)7-8-14(13)22(10)17/h2-9H,19H2,1H3 |
| SMIL | Cc1nnc2c(N)c(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc4n12 |
| IUPAC navn | 7-chloro-1-methyl-5-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-4-amine |
| Vis mere |