Få mere at vide
7-Chloro-1-Ethyl-6-Fluoro-1,4-Dihydro-4-Oxo-3-Quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13ClFNO3/c1-3-17-7-9(14(19)20-4-2)13(18)8-5-11(16)10(15)6-12(8)17/h5-7H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 297.0568 |