Få mere at vide
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluoroquinolonic acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClFNO3/c14-9-4-11-7(3-10(9)15)12(17)8(13(18)19)5-16(11)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2,(H,18,19) |
| Formel vægt | 281.0255 |
| Procent renhed | >95% |