Få mere at vide
7-Chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-6-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
7-Chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-6-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-6-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid |
| CAS | 133210-96-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 7-Chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-6-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H18 Cl N3 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ciprofloxacin Hydrochloride Imp. D (EP), Ciprofloxacin Imp. D (EP), Ciprofloxacin USP Related Compound A (AS), Ciprofloxacin USP RC A (AS), 7-Chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-6-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, Ciprofloxacin Related Compound A, Ciprofloxacin Hydrochloride Impurity D, Ciprofloxacin Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18ClN3O3/c18-13-8-14-11(7-15(13)20-5-3-19-4-6-20)16(22)12(17(23)24)9-21(14)10-1-2-10/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24) |
| SMIL | OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(Cl)c(cc3C1=O)N4CCNCC4 |
| IUPAC navn | 7-chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-6-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylic acid |
| Vis mere |