missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-6-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30367287
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367287 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367287 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3660305MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-6-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Hydrochloride
CAS 526204-10-4
Molekylær formel C17 H18 Cl N3 O3 . Cl H
Mængde 5 mg
Synonym 7-Chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-6-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Hydrochloride, Ciprofloxacin Related Compound A (USP), 3-Quinolinecarboxylic acid, 7-chloro-1-cyclopropyl-1,4-dihydro-4-oxo-6-(1-piperazinyl)-, monohydrochloride (9CI)
InChI formel InChI=1S/C17H18ClN3O3.ClH/c18-13-8-14-11(7-15(13)20-5-3-19-4-6-20)16(22)12(17(23)24)9-21(14)10-1-2-10;/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24);1H
SMIL Cl.OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(Cl)c(cc3C1=O)N4CCNCC4
IUPAC navn 7-chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-6-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 384.26
Formel vægt 383.0803
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.