missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-6-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30352881
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352881 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352881 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36603025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-6-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Hydrochloride
CAS 526204-10-4
Molekylær formel C17 H18 Cl N3 O3 . Cl H
Mængde 25 mg
Synonym 7-Chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-6-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid Hydrochloride, Ciprofloxacin Related Compound A (USP), 3-Quinolinecarboxylic acid, 7-chloro-1-cyclopropyl-1,4-dihydro-4-oxo-6-(1-piperazinyl)-, monohydrochloride (9CI)
InChI formel InChI=1S/C17H18ClN3O3.ClH/c18-13-8-14-11(7-15(13)20-5-3-19-4-6-20)16(22)12(17(23)24)9-21(14)10-1-2-10;/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24);1H
SMIL Cl.OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(Cl)c(cc3C1=O)N4CCNCC4
IUPAC navn 7-chloro-1-cyclopropyl-4-oxo-6-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 384.26
Formel vægt 383.0803
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.