missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Chloro-1,3-naphthalenedisulfonyl Dichloride, TRC

Artikelnummer. 30365490
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365490 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365490 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC587883250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Chloro-1,3-naphthalenedisulfonyl Dichloride
CAS 115102-33-5
Molekylær formel C10H5Cl3O4S2
Mængde 250 mg
Synonym 7-Chloronaphthalene-1,3-disulfonyl Dichloride
InChI formel InChI=1S/C10H5Cl3O4S2/c11-7-2-1-6-3-8(18(12,14)15)5-10(9(6)4-7)19(13,16)17/h1-5H
SMIL ClC1=CC=C(C=C(S(=O)(Cl)=O)C=C2S(=O)(Cl)=O)C2=C1
IUPAC navn 7-chloronaphthalene-1,3-disulfonyl dichloride
Molekylvægt (g/mol) 359.63
Formel vægt 357.87
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.