Få mere at vide
7-klor-1,3-naftalendisulfonsyre, TRC
Artikelnummer. 30349342
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30349342 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30349342 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC587880250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Chloro-1,3-naphthalenedisulfonic Acid
CAS 102878-16-0
Molekylær formel C24 H46 O11
Mængde 250 mg
Synonym 7-Chloronaphthalene-1,3-disulfonic Acid
InChI formel InChI=1S/C24H46O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-32-23-21(31)19(29)22(16(14-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(13-25)33-24/h15-31H,2-14H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23+,24-/m1/s1
SMIL CCCCCCCCCCCCO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-dodecoxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 510.615
Formel vægt 510.304