missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepine-2-thione, TRC

Artikelnummer. 30367630
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367630 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367630 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC365295100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Thionordiazepam
CAS 4547-02-8
Molekylær formel C15 H11 Cl N2 S
Mængde 100 mg
Synonym 2H-1,4-Benzodiazepine-2-thione, 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-, 7-Chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepine-2-thione, 1,3-Dihydro-7-chloro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepine-2-thione, Demethylsulazepam, 7-Chloro-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepine-2-thione
InChI formel InChI=1S/C15H11ClN2S/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
SMIL Clc1ccc2NC(=S)CN=C(c3ccccc3)c2c1
IUPAC navn 7-chloro-5-phenyl-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepine-2-thione
Molekylvægt (g/mol) 286.7792
Formel vægt 286.0331
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.