Få mere at vide
7-klor-1,3-dihydro-5-(2-fluorfenyl)-2-nitromethylen-2H-1,4-benzodiazepin 4-oxid, TRC
Artikelnummer. 30010494
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010494 100 mg
30007387 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010494 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC366465100MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60656-76-0
Molekylær formel C16H11ClFN3O3
Molekylvægt (g/mol) 347.73
Synonym 7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-(nitromethylene)-1H-1,4-benzodiazepine 4-Oxide, Midazolam Intermediate II
IUPAC navn 7-chloro-1-(3-fluorophenyl)-3-methylidene-2-nitro-4-oxido-2H-1,4-benzodiazepin-4-ium
SMIL C=C1C(N(C2=C(C=C(C=C2)Cl)C=[N+]1[O-])C3=CC(=CC=C3)F)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-(nitromethylene)-1H-1,4-benzodiazepine 4-Oxide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H11ClFN3O3/c1-10-16(21(23)24)20(14-4-2-3-13(18)8-14)15-6-5-12(17)7-11(15)9-19(10)22/h2-9,16H,1H2
Formel vægt 259.016