Få mere at vide
7-klor-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 15468316
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15468316 250 mg 250mg
15448316 1 g 1g
15458316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15468316 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63456.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 73075-45-3 | C9H11Cl2N | 204,094 g/mol
Det er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for
agrokemiske
, farmaceutiske og farvestoffer. Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73075-45-3
Molekylær formel C9H11Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 204.094
MDL nummer MFCD08461076
InChI nøgle OGIAIXMUSSACDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrochloride, isoquinoline, 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride, 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hcl, 7-chhloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochlor, 7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 12595070
IUPAC navn 7-chlor-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin;hydrochlorid
SMIL C1CNCC2=C1C=CC(=C2)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Mængde 250 mg
Formel vægt 204.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof