Få mere at vide
7-Klor-1,2,3,4-tetrahydro-1-(2-methyl-4-nitrobenzoyl)-5H-1-benzazepin-5-on, TRC
Artikelnummer. 30367062
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367062 250 mg
30366731 50 mg
30359435 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30367062 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC366123250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137982-91-3
Molekylær formel C18H15ClN2O4
Molekylvægt (g/mol) 358.78
Synonym 1-(2-Methyl-4-nitrobenzoyl)-7-chloro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b]azepin-5-one, 7-Chloro-1-(2-methyl-4-nitrobenzoyl)-5-oxo-2,3,4,5+tetrahydro-1H-1-benzazepine, 7-Chloro-1-(2-methyl-4-nitrobenzoyl)-5-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine
IUPAC navn 7-chloro-1-(2-methyl-4-nitrobenzoyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzazepin-5-one
SMIL Cc1cc(ccc1C(=O)N2CCCC(=O)c3cc(Cl)ccc23)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydro-1-(2-methyl-4-nitrobenzoyl)-5H-1-benzazepin-5-one
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C18H15ClN2O4/c1-11-9-13(21(24)25)5-6-14(11)18(23)20-8-2-3-17(22)15-10-12(19)4-7-16(15)20/h4-7,9-10H,2-3,8H2,1H3
Formel vægt 358.072