Få mere at vide
7-Chloro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepine-2-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30051302
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051302 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051302 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3410.010025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7-Chloro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepine-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quazepam Related Compount A
CAS 49606-44-2
Analyt- eller komponentnavne Quazepam Related Compount A
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H11 Cl F4 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-, 7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, 2-Oxoquazepam, 7-Chloro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1,3-dihydro-5-(2-fluorophenyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Oxoquazepam, Sch 15725, 7-Chloro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepine-2-one, Quazepam Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C17H11ClF4N2O/c18-10-5-6-14-12(7-10)16(11-3-1-2-4-13(11)19)23-8-15(25)24(14)9-17(20,21)22/h1-7H,8-9H2
SMIL Fc1ccccc1C2=NCC(=O)N(CC(F)(F)F)c3ccc(Cl)cc23
IUPAC navn 7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-3H-1,4-benzodiazepin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 370.7287
Mængde 25 mg
Formel vægt 370.0496 g/mol