missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-(But-2-yn-1-yl)-3-methyl-8-((4-methylquinazolin-2-yl)methoxy)-1-((4-methylquinazolin-2-yl)methyl)-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, TRC

Artikelnummer. 30336045
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30336045 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30336045 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB80970550MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-(But-2-yn-1-yl)-3-methyl-8-((4-methylquinazolin-2-yl)methoxy)-1-((4-methylquinazolin-2-yl)methyl)-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione
CAS 2469626-53-5
Molekylær formel C30 H26 N8 O3
Mængde 50 mg
Synonym 7-(But-2-yn-1-yl)-3-methyl-8-((4-methylquinazolin-2-yl)methoxy)-1-((4-methylquinazolin-2-yl)methyl)-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Linagliptin Impurity
InChI formel InChI=1S/C30H26N8O3/c1-5-6-15-37-26-27(35-29(37)41-17-25-32-19(3)21-12-8-10-14-23(21)34-25)36(4)30(40)38(28(26)39)16-24-31-18(2)20-11-7-9-13-22(20)33-24/h7-14H,15-17H2,1-4H3
SMIL CC#CCn1c(OCc2nc(C)c3ccccc3n2)nc4N(C)C(=O)N(Cc5nc(C)c6ccccc6n5)C(=O)c14
IUPAC navn 7-but-2-ynyl-3-methyl-8-[(4-methylquinazolin-2-yl)methoxy]-1-[(4-methylquinazolin-2-yl)methyl]purine-2,6-dione
Molekylvægt (g/mol) 546.579
Formel vægt 546.213
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.