Få mere at vide
7-bromoquinolin, 95%
Artikelnummer. 15430989
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430989 1 g 1g
15450989 250 mg 250mg
15440989 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430989 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63987.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
CAS: 4965-36-0 | C9H6BrN | 208,058 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4965-36-0
Molekylær formel C9H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 208.058
MDL nummer MFCD03695823
InChI nøgle XYBSZCUHOLWQQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 7-bromo, 7-bromo-quinoline, pubchem12788, ksc238o9n, abbypharma ap-12-10883
PubChem CID 521259
IUPAC navn 7-bromquinolin
SMIL C1=CC2=C(C=C(C=C2)Br)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromoquinoline
Mængde 1 g
Formel vægt 208.06
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof