Få mere at vide
7-Bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7232413 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Artikelnummer. 17372491
Brand: Thermo Scientific Acros 468700010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 937046-98-5
Molekylær formel C6H5BrN4
Molekylvægt (g/mol) 213.04
MDL nummer MFCD09033848
InChI nøgle YGCJBESZJIGDMP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 7-bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amin
SMIL NC1=NC=NN2C(Br)=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Infrarødt spektrum Conforms to structure
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 213.04
Fysisk form Pulver