Få mere at vide
7-Bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17382491 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17382491 5 g
17372491 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17382491 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 468700050
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 937046-98-5
Molekylær formel C6H5BrN4
Molekylvægt (g/mol) 213.04
MDL nummer MFCD09033848
InChI nøgle YGCJBESZJIGDMP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 7-bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amin
SMIL NC1=NC=NN2C(Br)=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Infrarødt spektrum Følger strukturen
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 213.04
Fysisk form Pulver