missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Bromomethylpterine, TRC

Artikelnummer. 30331753
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30331753 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331753 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6854705MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Bromomethylpterine
CAS 622411-17-0
Molekylær formel C7 H6 Br N5 O . HBr
Mængde 5 mg
Synonym 2-Amino-7-(bromomethyl)-4(3H)-pteridinone Hydrobromide
InChI formel InChI=1S/C7H6BrN5O.BrH/c8-1-3-2-10-4-5(11-3)12-7(9)13-6(4)14;/h2H,1H2,(H3,9,11,12,13,14);1H
SMIL Br.OC1=NC(=N)Nc2nc(CBr)cnc12
IUPAC navn 7-(bromomethyl)-2-imino-1H-pteridin-4-ol;hydrobromide
Molekylvægt (g/mol) 336.971
Formel vægt 334.902
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.