Få mere at vide
7-Bromomethylpterine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Bromomethylpterine |
| CAS | 622411-17-0 |
| Molekylær formel | C7 H6 Br N5 O . HBr |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Amino-7-(bromomethyl)-4(3H)-pteridinone Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrN5O.BrH/c8-1-3-2-10-4-5(11-3)12-7(9)13-6(4)14;/h2H,1H2,(H3,9,11,12,13,14);1H |
| SMIL | Br.OC1=NC(=N)Nc2nc(CBr)cnc12 |
| IUPAC navn | 7-(bromomethyl)-2-imino-1H-pteridin-4-ol;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.971 |
| Formel vægt | 334.902 |